Learn More
Propiolsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737266
Click to view available options
Menge:
10 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
471-25-0
C3H2O2
70.05
MFCD00004360
UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
10110
CHEBI:33199
prop-2-ynoic acid
OC(=O)C#C
471-25-0
C3H2O2
70.05
MFCD00004360
UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
10110
CHEBI:33199
prop-2-ynoic acid
OC(=O)C#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Propiolic acid
Schmelzpunkt 16.0°C
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.1300g/mL
Siedepunkt 153.0°C to 157.0°C
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC≡CCO2H
Brechungsindex 1.4315 to 1.4335
Menge 10 mL
Merck Index 15, 7935
Relative Dichte 1.13
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 70.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propiolic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.