Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Propidium Iodide Staining Solution
Click to view available options
Menge:
2 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 5μl (40 ng)/Test
- Kann zum Ausschluss von Nicht-Viabilität in FL3 verwendet werden, sollte jedoch in FL2 analysiert werden, wenn es als Gegenfärbung für FITC Annexin V verwendet wird
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilitätsassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
| Produkttyp | Färbungslösung |
| Farbstofftyp | Zellundurchlässig |
| Emission | 535⁄617 |
| Produktlinie | eBioscience |
| Menge | 2 mL |