Learn More
Invitrogen™ Propidium Iodide Ready Flow™ Reagent
Beschreibung
Ready Flow™ Propidiumiodidreagenz ist eine helle, einfach anzuwendende Nukleinsäurefärbung zur Unterscheidung von toten und lebenden Zellen in durchflusszytometrischen Assays. Die maximale Anregung bzw. Emission des Farbstoffs liegt bei 535/617 nm.
• Stabil bei Raumtemperatur
• Komfortables, gebrauchsfertiges Format—Muss nicht verdünnt, gewogen oder pipettiert werden
• Schnelle Färbung von toten Zellen ohne Waschschritte
Ready Flow Propidiumiodidreagenz ist ein häufig verwendetesTotzellfärbemittel, das eine rote Fluoreszenz entwickelt, wenn es an DNA gebunden ist. Zwei Tropfen aus der Tropfflasche direkt in 1 x 106 Zellen geben, inkubieren und analysieren.
Propidiumiodid ist membranundurchlässig und daher von lebensfähigen Zellen ausgeschlossen. Es bindet an DNA, indem es zwischen den Basen interkaliert und dadurch sowohl DNA als auch RNA bindet. Propidiumiodid wird häufig mit dem 488 nm Laser angeregt, andere wie die 532- und 561 nm-Laser eignen sich jedoch auch für PI-Anregung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zellpermeabilität | Zellundurchlässig |
| Farbe | Rot |
| Inhalt und Lagerung | 2 Tropfflaschen,Lagerung bei Raumtemperatur |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Produkttyp | Fluoreszierendes Färbemittel |
| Produktlinie | Ready Flow |
| Menge | 120 Assays |
| Reagenztyp | Nukleinsäure-Färbemittel |
| Subzelluläre Lokalisation | Nucleus |
| Anregung/Emission | 535/617 |