Learn More
Propidiumiodid, /ml wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15417999
73.91 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 mL
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Nicht membrangängig, Phenanthridin-Interkallationsfarbstoff, angeregt durch Quecksilber- oder Xenon-Lichtbogenlampen oder Argon-Laser. Färbt selektiv tote Zellen, Gegenfärbung für mehrfarbige Fluoreszenzbilder.
Löslichkeit
Schwer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Propidium iodide
Namenshinweis 1mg/mL aqueous soln.
CAS 25535-16-4
Farbe Orange-Rot
Summenformel C27H34I2N4
MDL-Nummer MFCD00011921
Menge 10 mL
Beilstein 3843838
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
InChI-Schlüssel XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
IUPAC-Name 3-(3,8-diamino-6-phenylphenanthridin-5-ium-5 -yl)propyl-diethyl-Methylazanium; Dijodid
Molekulargewicht (g/mol) 668.406
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
Physikalische Form Flüssig