Learn More
(Propargyloxy)Trimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347806 5 g -
11357806 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12936.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5582-62-7 | C6H12OSi | 128.246 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5582-62-7
Summenformel C6H12OSi
Molekulargewicht (g/mol) 128.246
MDL-Nummer MFCD00042844
InChI-Schlüssel ZZRPJWCNCLSOLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyloxytrimethylsilane, propargyloxy trimethylsilane, o-trimethylsilylpropargyl alcohol, silane, trimethyl 2-propynyloxy, trimethyl prop-2-yn-1-yloxy silane, 3-trimethylsiloxy-1-propyne, trimethyl 2-propynyloxy silane, silane, trimethyl 2-propyn-1-yloxy, trimethyl prop-2-ynyloxy silane, 3-trimethylsiloxypropyne
PubChem CID 79696
IUPAC-Name Trimethyl(prop-2-ynoxy)silan
SMILES C[Si](C)(C)OCC#C
Spezifikation
Siedepunkt 110°C to 111°C
Chemischer Name oder Material (Propargyloxy)trimethylsilane
Menge 5 g
Flammpunkt 8°C (46°F)
Brechungsindex 1.408
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.833
Strukturformel (CH3)3SiOCH2C≡CH
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2036793
Formelmasse 128.25
Reinheit (%) 97%