missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propagylamin, TRC

Artikelnummer. 30416649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30416649 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30416649 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP76252010G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2450-71-7
Summenformel C3 H5 N
Molekulargewicht (g/mol) 55.08
Synonym 2-Propynylamine, 3-Aminoprop-1-yne, 3-Aminopropyne, N-(2-Propyn-1-yl)amine, NSC 80642
IUPAC-Name Prop-2-yn-1-amin
SMILES NCC#C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Propargylamine
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H5N/c1-2-3-4/h1H,3-4H2
Formelmasse 55.0422
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.