Learn More
Propargylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10577141 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10577141
Marke: Thermo Scientific Acros 131460250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2450-71-7 | C3H5N | 55.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2450-71-7
Summenformel C3H5N
Molekulargewicht (g/mol) 55.08
MDL-Nummer MFCD00008198
InChI-Schlüssel JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargylamine, 2-propynylamine, 2-propyn-1-amine, 3-aminopropyne, 3-amino-1-propyne, 2-propyn-1-thiol, 3-aminoprop-1-yne, propargylamin, pro-pargylamine, propargyl amine
PubChem CID 239041
IUPAC-Name Prop-2-yn-1-amin
SMILES C#CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargylamine
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 84.0°C
Flammpunkt 3°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCidentical toCCH2NH2
Brechungsindex 1.4460 to 1.4500
Menge 25 g
Beilstein 04,228
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible in water.
Formelmasse 55.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit