Learn More
Propargylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480378 25 g 25 Gramm
15470378 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480378 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53495.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2450-71-7 | C3H5N | 55.08 g/mol
Propargylamine is used in the synthesis of a chiral, a fluorescent macrocycle by 1,3-dipolar cycloaddition of propargyl amides of carbohydrate-linked amino acids and 9,10-bis(azidomethyl)anthracene. It acts as an intermediate in the production of drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Propargylamin wird bei der Synthese eines chiralen, fluoreszierenden Makrozyklus durch 1,3-dipolare Cycloaddition von Propargyl-Amiden kohlenhydratgekoppelter Aminosäuren und 9,10-bis(Azidomethyl)Anthrazol verwendet. Dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Drogen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Hygroskopisch. Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2450-71-7
Summenformel C3H5N
Molekulargewicht (g/mol) 55.08
MDL-Nummer MFCD00008198
InChI-Schlüssel JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargylamine, 2-propynylamine, 2-propyn-1-amine, 3-aminopropyne, 3-amino-1-propyne, 2-propyn-1-thiol, 3-aminoprop-1-yne, propargylamin, pro-pargylamine, propargyl amine
PubChem CID 239041
IUPAC-Name Prop-2-yn-1-amin
SMILES C#CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargylamine
Dichte 0.86
Siedepunkt 83°C
Flammpunkt 6°C (43°F)
Strukturformel HC≡CCH2NH2
Brechungsindex 1.449
Menge 25 g
UN-Nummer UN3286
Beilstein 773681
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,chloroform and ethyl acetate.
Formelmasse 55.08
Reinheit (%) 98%