Learn More
Propargylbromid (stabilisiert mit MgO), TRC
Artikelnummer. 30426257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426257 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426257 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP76257550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargyl Bromide
CAS 106-96-7
Summenformel C3H3Br
Menge 50 g
Synonym 3-Bromopropyne, 1-Bromo-2-propyne, 2-Propynyl Bromide, 3-Bromo-1-propyne, 3-Bromopropyne, NSC 8801
InChI-Formel InChI=1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
SMILES BrCC#C
IUPAC-Name 3-bromoprop-1-yn
Molekulargewicht (g/mol) 118.96
Formelmasse 117.9418