Learn More
Propargylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15410268 25 g 25 Gramm
15400268 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410268 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53444.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6750-04-5 | C9H12N3Na2O8P | 367.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6750-04-5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargyl benzoate
Dichte 1.106
Siedepunkt 225°C to 226°C
Summenformel C10H8O2
Strukturformel C6H5CO2CH2C≡CH
Brechungsindex 1.532
MDL-Nummer MFCD00996341
Menge 25 g
Synonym prop-2-yn-1-yl benzoate, propargyl benzoate, prop-2-yn-1-ylbenzoate, 2-propynyl benzoate, acmc-20ajtj, 2-propynyl benzoate #
InChI-Schlüssel NBDHEMWCIUHARG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Prop-2-ynyl-benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
PubChem CID 336291
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 98%