Learn More
Propargylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342407 25 g 25 Gramm
11332407 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10031.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 627-09-8 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-09-8
Summenformel C5H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 98.101
MDL-Nummer MFCD00041601
InChI-Schlüssel RIZZXCJMFIGMON-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl acetate, 2-propyn-1-ol, acetate, 3-acetoxypropyne, 2-propynyl acetate, propargyl alcohol acetate, prop-2-yn-1-yl acetate, acmc-1awj3, 2-propyn-1-ol, 1-acetate, 4-02-00-00197 beilstein handbook reference
PubChem CID 69388
IUPAC-Name Prop-2-ynylacetat
SMILES CC(=O)OCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargyl acetate
Dichte 0.989
Siedepunkt 124°C
Flammpunkt 31°C (88°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel CH3CO2CH2C≡CH
Brechungsindex 1.4185
Menge 25 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1742046
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 97%