Learn More
Bochem™ Sicherheitsgasbrenner für Propan, Teclu 1300[C
Marke: Bochem™ 7410S
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Sicherheitsgasbrenner | |
Nickel, Stahl | |
170 mm | |
1300 °C | |
0,8 kg |
Erdgas, Propan | |
78 mm | |
Nadelventil | |
Je 1 |