Learn More
Propan-1-ol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
116.17 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
140.31 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
140.31 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Spezifikation
pH | 7 |
Schmelzpunkt | -127°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 97°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 25mbar at 20°C |
Viskosität | 2.2 mPaS at 20°C |
Formelmasse | 60.1g/mol |