Learn More
Propan-1-ol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
C3H8O, CAS Number-71-23-8, 1-hydroxypropane, optal, propanol, osmosol extra, n-propyl alcohol, n-propanol, ethylcarbinol, 1-propanol, propyl alcohol, propylic alcohol, 2.5L, 97 deg.C, CHEBI:28831, Colorless, 60.1g/mol, BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N, propan-1-ol, -127 deg.C, 2941, 60.096
Marke:  Fisher Chemical P/7481/15
25.56 CHF gültig bis 2021-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "14803" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 71-23-8 Gewicht : 0.80300kg Transport : UN number : 1274 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 1L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10020320
Menge Preis
1 69.58 CHF / 1 Liter
4 61.82 CHF / 1 Liter
16 58.73 CHF / 1 Liter
Verfügbar ab
18-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
C3H8O, CAS Number-71-23-8, 1-hydroxypropane, optal, propanol, osmosol extra, n-propyl alcohol, n-propanol, ethylcarbinol, 1-propanol, propyl alcohol, propylic alcohol, 2.5L, 97 deg.C, CHEBI:28831, Colorless, 60.1g/mol, BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N, propan-1-ol, -127 deg.C, 2941, 60.096
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
71-23-8
60.096
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1031
propan-1-ol
C3H8O
2941
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CHEBI:28831
CCCO
Spezifikation
71-23-8
2941
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
propan-1-ol
1031
60.1g/mol
Bernsteinfarbene Glasflasche
2.07
97°C
-127°C
1L
C3H8O
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CCCO
60.096
CHEBI:28831
Flüssig
25mbar at 20°C
2.2 mPaS at 20°C
Farblos
7
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation