Learn More
Thermo Scientific™ PROPAC™ WCX-10 Carboxylat HPLC-Ionenaustauschsäule, 10 μm, 4 mm x 250 mm
Artikelnummer. 11362483 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 11362483
Marke: Thermo Scientific™ 088768
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analytisches Säulenset (3 Säulen, 3 Chargen); Porengröße: Nicht porös; Säulenphase: Ionenaustausch
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 LC-Säulen und erzielen Sie eine außergewöhnlich hohe Auflösung für die Trennung von Proteinen mit deren Varianten. ProPac Säulen basieren auf stationären Phasen aus nicht porösen 10-μm-Polymerperlen und lösen Isoformen auf, die sich nur in einem einzigen geladenen Rückstand unterscheiden. Eine dünne, hydrophile, auf den Partikelkern gepfropfte Schicht eliminiert unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen. Die Kationenaustausch-Oberfläche sorgt für eine pH-basierte Selektivitätskontrolle und für schnellen Massentransfer für hocheffiziente Trennung und moderate Kapazität.
Mehrere Formate für mehr Flexibilität
  • Die ProPac WCX-10 Säule ist ein schwacher Kationenaustauscher mit einer funktionellen Carboxyl-Gruppe
  • Die Säulengröße reicht von 2 mm Innendurchmesser für analytische Anwendungen bis zu 22 mm Innendurchmesser für Semi-Prep-Anwendungen.
Herausragende Leistung bei der Proteinanalyse
  • Ideal zur Charakterisierung und Bewertung der Qualitätskontrolle von mAbs und anderen Proteinen
  • Sehr gut geeignet zur Charakterisierung verwandter Proteinvarianten, einschließlich Deamidierungs- und MAb-Lysin-Trunkierungsvarianten
  • Beispiellose Trennungen mit hoher Auflösung
  • Ausgezeichnete säulen- und chargenübergreifende Reproduzierbarkeit eliminiert das Problem der Säulenvariabilität bei Stabilitäts- und QS/QK-Tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Säulensatz (3 Säulen, 3 Chargen)
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Flussrate 1 ml/min
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 3000 psi (207 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase pH-Wert 2 bis 12, 80 % kompatibel mit Acetonitril und Aceton, kompatibel mit nichtionischen und zwitterionischen Detergenzien, inkompatibel mit kationischen Detergenzien
Partikelgröße 10 μm
pH 2 bis 12
Porengröße Nicht porös
Menge Each
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase Carboxylat
Produktlinie ProPac
Verpackungsmaterial Sphärisches, nicht poröses Polymer
Säulentyp Ionenaustausch
Phase Ionenaustausch
Typ Säulensatz (3 Säulen, 3 Chargen)
Verfahren Bio-LC