Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-10 HPLC-Säulen
Beschreibung
Trennen Sie Proteine und deren Varianten mithilfe der Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-10 LC-Säulen, die eine außergewöhnlich hohe Auflösung bieten. ProPac Säulen basieren auf stationären Phasen aus nicht porösen 10-μm-Polymerperlen und lösen Isoformen auf, die sich nur in einem einzigen geladenen Rückstand unterscheiden. Eine dünne, hydrophile, auf den Partikelkern gepfropfte Schicht eliminiert unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen. Die Kationenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-basierte Selektivitätskontrolle und für schnellen Massentransfer für hocheffiziente Trennung und moderate Kapazität.
- Nicht poröses Kernpartikel führt zu hocheffizienten Peaks und hochauflösenden Trennungen von Proteinvarianten
- Die hydrophile Schicht verhindert unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen
- Die gepfropfte Kationenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-basierte Selektivitätskontrolle und einen schnellen Massentransfer für hocheffiziente Trennung und moderate Kapazität
- Geeignet zur Charakterisierung verwandter Proteinvarianten
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Säulenset (3 Säulen, 3 Chargen) |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Flussrate | 1 ml/min |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 3000 psi (207 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | pH-Wert 2 bis 12, 80 % kompatibel mit Acetonitril, Aceton und Methanol, kompatibel mit nichtionischen und zwitterionischen Detergenzien, inkompatibel mit kationischen Detergenzien |
| Partikelgröße | 10 μm |
| pH | 2 bis 12 |
| Porengröße | Nicht porös |
| Temperatur | 60 °C |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.