Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 15500234 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
4  mm
4 mm
9 mm
22 mm
Säulenformat:
1 Charge Harz, 3 Säulen
3 Chargen Harz, 1 Säule/Charge (3 Säulen)
Analysesäule
Semi-präparative Säule
Vorsäulen
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 15500234
Marke: Thermo Scientific™ 088770
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie ProPac™ SAX-10 LC-Säulen für eine außergewöhnlich hohe Auflösung und Effizienz bei der Trennung von Proteinvarianten.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10 LC-Säulen für außergewöhnlich hohe Auflösung und Effizienz bei der Trennung von Proteinvarianten. ProPac Säulen basieren auf einem nicht porösen 10-μm-Kernpartikel, das Druckstabilität bietet, und können Isoformen auflösen, die sich nur in einem einzigen geladenen Rest unterscheiden. Eine dünne, hydrophile Schicht verhindert unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen. Die gepfropfte Anionenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-basierte Selektivitätskontrolle und schnellen Massentransfer für hocheffiziente Trennung und moderate Kapazität.
Maximale Auflösung
  • Die ProPac SAX-10 LC-Säule ist ein starker Anionentauscher mit quaternärem Amin als funktioneller Gruppe
  • Die Säulengröße reicht von 2 mm Innendurchmesser für analytische Anwendungen bis zu 22 mm Innendurchmesser für Semiprep-Anwendungen
Herausragende Leistung bei der Proteinanalyse
  • Ideal zur Charakterisierung und Bewertung der Qualitätskontrolle von eng verwandten Proteinvarianten
  • Beispiellose Trennungen mit hoher Auflösung
  • Hocheffiziente Peaks mit hervorragender Rückgewinnung
  • Höhere Kapazität als andere Säulen auf der Basis von nicht porösen Partikeln
  • Ausgezeichnete säulen- und chargenübergreifende Reproduzierbarkeit eliminiert das Problem der Säulenvariabilität bei Stabilitäts- und QS/QK-Tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Semi-präparative Säule
Durchmesser (metrisch) 22 mm
Flussrate 1 ml/min
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 3000 psi (200 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase pH 2 bis 12, 80 % kompatibel mit Acetonitril, Aceton, Methanol, kompatibel mit nichtionischen und zwitterionischen Reinigungsmitteln, nicht kompatibel mit anionischen Reinigungsmitteln
Partikelgröße 10 μm
pH 2 bis 12
Porengröße Nicht porös
Menge Each
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase Quaternäres Ammonium
Produktlinie ProPac
Verpackungsmaterial Sphärisches, nicht poröses Polymer
Säulentyp Ionenaustausch
Phase Ionenaustausch
Verfahren Bio-LC
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.