Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ PA1 HPLC-Säulen
Description
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ ProPac™ PA1 LC-Säulen eine effiziente Analyse und Reinigung von hydrophilen anionischen Proteinen und Peptiden. Diese starken Anionenaustauschsäulen ermöglichen hochauflösende Trennungen von Proteinen mit pI-Werten von 3 bis 11.
Darüber hinaus können die Säulen einige Proteine und Peptide auflösen, die hochgradig kationisch sind und sehr hohe isoelektrische Punkte haben.
- Gut geeignet für hydrophile Proteine und Peptide
- Ideal für hochauflösende Trennungen von Proteinen mit pI-Werten von 3 bis 11
- Pellikulares Packmaterial gewährleistet hohe Effizienz und schnellen Massentransport
Specifications
Specifications
| Säulenformat | Vorsäulen |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Flussrate | 0,9 bis 1,5 ml/min |
| Zur Verwendung mit | BioLC Chromatographiesystem |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Max. Druck | 5000 psi (345 bar) |
| Partikelgröße | 10 μm |
| Porengröße | Nicht porös |
| Menge | Each |
| Stationäre Phase | Alkyl-quaternäres Amin |
| Show More |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.