Learn More
Promethazin-Sulfoxid, LoGiCal
Artikelnummer. 30460974
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460974 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460974 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0412.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Promethazine Sulfoxide
CAS 7640-51-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Promethazine Sulfoxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H20 N2 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (2RS)-N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide (Promethazine Sulphoxide), (2RS)-N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide, Promethazine Hydrochloride Imp. D (EP), Promethazine Sulphoxide, Promethazine Hydrochloride Impurity D, Promethazine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)N(C)C
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-1-(5-oxophenothiazin-10-yl)propan-2-amin
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 300.42
Menge 10 mg
Formelmasse 300,1296 g/mol