Learn More
Promethazin-Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30011108
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011108 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30011108 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP757010100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7640-51-9
Summenformel C17 H20 N2 O S
Molekulargewicht (g/mol) 300.42
Synonym (2RS)-N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide, Promethazine Hydrochloride Imp. D (EP), Promethazine Sulphoxide
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-1-(5-Oxophenothiazin-10-yl)Propan-2-Amin
SMILES CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Promethazine Sulfoxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3
Formelmasse 300.1296
Reinheit (%) >95%