missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Promethazin-N-Oxid, TRC

Artikelnummer. 17902015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17902015 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17902015 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP75702010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 81480-39-9
Summenformel C17 H20 N2 O S
Molekulargewicht (g/mol) 300.4185
Synonym N,N,α-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine N-Oxide
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-aminoxid
SMILES CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)[N+](C)(C)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Promethazine N-Oxide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(19(2,3)20)12-18-14-8-4-6-10-16(14)21-17-11-7-5-9-15(17)18/h4-11,13H,12H2,1-3H3
Formelmasse 300.1296
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.