Learn More
Promethazinhydrochlorid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320289
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30320289 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320289 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC16355000100MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Promethazine Hydrochloride
CAS 58-33-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Promethazine Hydrochloride
Versandbedingung +20°C
Summenformel C17 H20 N2 S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Promethazine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 320.88
Menge 100 mg
Formelmasse 320.1114 g/mol