Learn More
Thermo Scientific Chemicals Promethazinhydrochlorid
Artikelnummer. 15760849 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15760849 100 g 100 Gramm
15740849 5 g 5 Gramm
15750849 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15760849 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 254581000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 58-33-3 | C17H20N2S·HCl | 320.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-33-3
Summenformel C17H20N2S·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 320.88
InChI-Schlüssel XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym promethazine hydrochloride, phenergan, promethazine hcl, fenergan, n,n-dimethyl-1-10h-phenothiazin-10-yl propan-2-amine hydrochloride, diprasine, farganesse, fellozine, pipolfen, pipolphen
PubChem CID 6014
ChEBI CHEBI:8462
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amin;hydrochlorid
SMILES CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)N(C)C.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Promethazine hydrochloride
Schmelzpunkt 227.0°C to 230.0°C
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless to light yellow
Formelmasse 320.88