Learn More
Promethazinhydrochlorid, 1 mg/ml in DMF (als freie Base), Lipomed
Artikelnummer. 30459138
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459138 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459138 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMPRO460HC1LD
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Promethazinhydrochlorid, 1 mg/ml in DMF (als freie Base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Promethazine Hydrochloride
CAS 58-33-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Promethazine Hydrochloride
Versandbedingung Ice Pk. (-20°C)
Summenformel C17 H20 N2 S . Cl H
Konzentration 1 mg/mL
Synonym Promethazine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amin;hydrochlorid
Solvent or Matrix DMF
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 320.88
Menge 1 mL
Formelmasse 320.1114 g/mol