Learn More
Promethazin EP Verunreinigung B (als Hydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 17970916
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
17970916 100 mg 100 Milligramm
17950476 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17970916 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0412.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Promethazin EP Verunreinigung B (als Hydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Isopromethazine Hydrochloride
CAS 5568-90-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Isopromethazine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H20 N2 S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (2RS)-N,N-Dimethyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine Hydrochloride (Isopromethazine Hydrochloride), Promethazine Hydrochloride Imp. B (EP), Promethazine Imp. B (EP), Promethazine USP Related Compound B, Promethazine USP RC B, (2RS)-N,N-Dimethyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Isopromethazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N,beta-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N,beta-trimethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(dimethylamino)-1-methylethyl]-, monohydrochloride (8CI), Promethazine Related Compound B as Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Promethazine Impurity B as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(CN(C)C)N1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-2-phenothiazin-10-ylpropan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 320.88
Menge 100 mg
Formelmasse 320,1114 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.