Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Gold Antifade Mountant mit SYTOX™ Deep Red
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 x 2 ml
5 × 2 ml
Produkttyp:
Eindeckmittel
Packungsgröße:
2 Milliliter
5 Stück
Beschreibung
- ProLong Gold Eindeckmittel ist eine Deckflüssigkeit, die direkt auf der fluoroszenzmarkierten Zell- oder Gewebeprobe auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird.
- Es wird ohne DNA-Färbemittel, mit dem blauen DNA-Färbemittel DAPI oder mit dem tiefroten DNA-Färbemittel SYTOX Deep Red formuliert.
- ProLong Gold Deckflüssigkeit enthält chemische Bestandteile zum Schutz fluoreszierender Farbstoffe vor Verblassung (Photobleichung) bei Fluoreszenzmikroskopie-Experimenten ohne signifikante Auslöschung des anfänglichen Fluoreszenzsignals.
- Es ist eine aushärtende Deckflüssigkeit, die einen nahezu perfekten optischen Pfad (1,47 RI) bildet und eine längerfristige Lagerung Ihrer Proben ermöglicht. Es wird gebrauchsfertig geliefert (Raumtemperaturlagerung ohne Mischen) – einfach der Probe einen Tropfen hinzugeben, Deckglas aufsetzen, aushärten lassen und schon kann die Bildgebung beginnen.
- ProLong Gold Eindeckmittel wird für das Eindecken von Proben mit fluoreszierenden Proteinen, beispielsweise GFP, nicht empfohlen. Als bester Schutz fluoreszierender Proteine und Farbstoffe wird ProLong Diamond Eindeckmittel empfohlen.
- Hauptmerkmale: Schützt Farbstoffe vor Verblassen während der Bildgebung, gebrauchsfertige Flüssigkeit, die für eine längerfristige Lagerung aushärtet, eingedeckte Proben bleiben monatelang stabil, bewahrt das Fluoreszenzsignal mit wenig oder gar keiner Fluoreszenzlöschung, ideal für Alexa Fluor Farbstoffe
- ProLong Gold Eindeckmittel wird bereits gemischt und gebrauchsfertig in einer Tropfflasche oder einer 10 ml-Flasche mit oder ohne DNA-Färbemittel geliefert. Das DAPI-Färbemittel wird bei einer Bindung an DNA durch UV-Licht bei 360 nm angeregt (Emissionsmaximum: 460 nm) und mit einem herkömmlichen DAPI-Filter nachgewiesen. Das SYTOX Deep Red Färbemittel wird nach Bindung an DNA durch rotes Licht bei 660 nm angeregt, mit einem Emissionsmaximum bei 682 nm, und mit einem herkömmlichen Cy5/Tiefrot-Filter nachgewiesen.
- Viele Eindeckmittel können anfängliche Fluoreszenzsignalstärke um bis zu 80 % verschlechtern. Bei der Entwicklung der Molecular Probes Deckflüssigkeiten der Gold-Serie haben unsere Wissenschaftler eine Formel chemischer Zusätze entwickelt, die diese Verringerung des anfänglichen Signals bei den meisten Farben und Farbstoffen minimiert.
- Die Epoxid-basierten Deckflüssigkeiten in unseren präparierten Zellen der FluoCells Serie sind zwar über Jahre hinweg stabil und bieten ein Höchstmaß an Schutz vor Verblassung, sind jedoch schwierig zu verwenden und erfordern vor der Eindeckung einige Verfahrensschritte mit organischen Lösungsmitteln.
- ProLong Gold Eindeckmittel ist die zweitbeste Option für die Probenlagerung. Zudem ist es die beste Option zur Erhaltung der Signalstärke während länger andauernder Bilderstellungsverfahren, z. B. wiederholtem Scannen unter konfokaler Laser-Scanning-Beleuchtung.
- Einfach anzuwenden – die gefärbten Proben lufttrocknen, um überschüssiges Wasser zu entfernen, und danach eindecken.
- Für moderne hochauflösende Bildgebungsanwendungen ist der Brechungsindex ein entscheidender Faktor.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 × 2 ml |
| Produkttyp | Eindeckmittel |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 5 Tropfflaschen mit je 2 ml Reagenz. Nach Erhalt wird die Lagerung des Produkts bei Raumtemperatur empfohlen. Vor Licht schützen. Nach Erhalt mindestens 6 Monate stabil. |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
| Produktlinie | ProLong |
| Reagenztyp | Montagelösung |
| Volumen (metrisch) | 5 × 2 ml |