missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proinsulin Antibody (C-PEP-01), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB500-413F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Proinsulin Monoclonal antibody specifically detects Proinsulin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Radioimmune Assays
Spezifikation
| Proinsulin | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Radioimmune Assays (RIA) | |
| C-PEP-01 | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Radioimmunoassay | |
| IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin | |
| C-peptide (Human) conjugated to BSA. | |
| 0.1 mL | |
| Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology | |
| 3630 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur