Learn More
Prohexadion-Calcium 100 μg/ml in Acetonitril/Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30325446 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325446 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16345000WL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prohexadione Calcium
CAS 127277-53-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Prohexadione Calcium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H10 O5 . Ca
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cyclohexanecarboxylic acid, 3,5-dioxo-4-(1-oxopropyl)-, ion(1-), calcium, calcium salt (9CI), A 1699DF, Apogee, BAS 125, BAS 125W, BX 112, Ca-prohexadione, Calcium 3-hydroxy-5-oxo-4-propionylcyclohex-3-enecarboxylate, Prohexadione calcium, Regalis, Viviful, Prohexadione Calcium
InChI-Formel InChI=1S/C10H11O5.Ca/c1-2-6(11)9-7(12)3-5(10(14)15)4-8(9)13;/h5H,2-4H2,1H3,(H,14,15);/q-1;+2/p-1
SMILES [Ca+2].CCC(=O)[C-]1C(=O)CC(CC1=O)C(=O)[O-]
IUPAC-Name Calcium;3,5-Dioxo-4-propanoylcyclohexan-1-carboxylat
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Molekulargewicht (g/mol) 250.2614
Menge 1 mL
Formelmasse 250.0154 g/mol