Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-Progranulin (GRN)
Artikelnummer. 17165729
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17165729
Marke: Invitrogen™ EMGRNX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der Mouse Progranulin (GRN) ELISA quantifiziert Ms Progranulin in Mausserum, -plasma oder -zellkulturmedium.
Der Mouse Progranulin (GRN) ELISA quantifiziert Ms Progranulin in Mausserum, -plasma oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ms Progranulin. Verfahrensprinzip Der Mouse Progranulin-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem abgestimmten Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Prograulin ist das Vorläuferprotein von Granulin, auch als Proepithelin oder PC-Zellwachstumsfaktor bezeichnet. Durch die Spaltung des Signalpeptids entsteht reifes Granulin. Sowohl Granulin als auch das kleinere Spaltprodukt von Granulin reguliert das Zellwachstum. Progranulin stimuliert die Proliferation vieler Epithelzellen, fördert ihr verankerungsunabhängiges Wachstum und verleiht, wenn es überexprimiert wird, Epitheltumorigenizität. Das Progranulin/Epithel-Gen ist multifunktional und übernimmt wichtige konstitutive Rollen in der epitheliale Homöostase und in der reproduktiven, immunologischen und neuronalen Funktion. Progranulin ist konstitutiv in einer Reihe von Epithelien exprimiert, insbesondere in der Haut, im GI-Trakt und im Fortpflanzungssystem. Progranulin wird in Immunzellen in vivo und in bestimmten Neuronen im Gehirn exprimiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Acrogranin; Acrogranulin; CLN11; Epithelin; Epithelin-Vorläufer; Epithelin/Granulin-Vorläufer; Epithelin-1; Epithelin-2; GEP; Glykoprotein von 88 Kda; GP88; Granulin; Granulin A; Granulin B; Granulin C; Granulin D; Granulin E; Granulin F; Granulin G; Granulin-Vorläufer; Granulin-1; Granulin-2; Granulin-3; Granulin-4; Granulin-5; Granulin-6; Granulin-7; Granulin-Epithelin; Granuline; GRN; Paragranulin; PC-Zell-abgeleiteter Wachstumsfaktor; PCDGF; PEPI; PGRN; Proepithelin; Progranulin
Assay-Bereich 20,58 bis 15.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 20 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Supernatant
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P28798.
Gensymbol GRN
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte
Normen Standard
-Assay-Verdünnungskonzentrat
Biotinylierte Detektionsantikörper
SAV-HRP
Waschpuffer
Chromogen
Stopplösung
Klebeplatten-Abdeckungen, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Progranulin
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min