Learn More
Thermo Scientific™ Programmierbare elektronische Hochleistungsbördelstation
Artikelnummer. 15227318
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Größe:
11 mm
20 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize Größe
15227318 1 Stück -
13278333 1 Stück 11 mm
15217318 1 Stück 20 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
  • Hochwertige Ausführung für lange Haltbarkeit und Nutzungsdauer
  • Lackiert, plattiert und beschichtet für maximale Korrosionsbeständigkeit
  • Texturierte Grifffläche für sicheren Halt
Artikelnummer. 15227318 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ECRHB
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
  • Hochwertige Ausführung für lange Haltbarkeit und Nutzungsdauer
  • Lackiert, plattiert und beschichtet für maximale Korrosionsbeständigkeit
  • Texturierte Grifffläche für sicheren Halt
Sichere, reproduzierbare Bördelverschlüsse auf Knopfdruck.
Sichere, reproduzierbare Bördelverschlüsse mit nur einem Knopfdruck bei der Verwendung von Thermo Scientific™ Programmierbaren elektronischen Hochleistungsbördelstationen.
  • Die Entdeckler ermöglichen das schnelle und einfache Entfernen aller Arten von Dichtungen per Knopfdruck
  • Einstellbare Bördelung zur Kompatibilität mit den meisten Kombinationen aus Fläschchen/Septum/Dichtung, einschließlich Aluminium-, Stahl- und Bimetalldichtungen
  • Die Bördelkraftmessung stellt automatisch fest, wann eine ordnungsgemäße Versiegelung erreicht ist, und öffnet die Backen, um das Fläschchen freizugeben
  • Höhere Leistung, perfekt für Stahlkappen
  • Austauschbare Bördel- und Entbördelköpfe können in Sekundenschnelle entfernt oder installiert werden
  • Für jeden Kopf stehen bis zu 10 Einstellprogramme zur Verfügung, die gespeichert werden können
  • Eine zuverlässige Programmierung der Bördelung für verschiedene Verschlüsse, Septendicke und Fläschchen ist gewährleistet
  • Durch den vollelektrischen Betrieb ist keine Druckluftversorgung am Einsatzort erforderlich
Lieferumfang
Alle Modelle verfügen über ein Hochleistungsbördelgerät und ein 12 V-CD-Netzteil mit Netzkabel. Die Kits enthalten jeweils einen Bördel- und Entbördelkopf der aufgeführten Größe.
Bestellinformationen
Bördel-/Entdecklerzangensätze und ein einstellbarer Zubehörsockel sind separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Programmierbares elektronisches Hochleistungsbördelgerät
Anzahl pro Packung Je 1
Typ Elektrische Bördelzange
Zur Verwendung mit (Geräte) Vial/Septum/Seal Combination, Aluminum Seal, Steel Seal, Bi-Metal Seal
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrielle Chromatographie
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.