Learn More
Invitrogen™ Progesteron-Metaboliten ELISA Kit
Beschreibung
Es wird ein Progesteron-Metaboliten Normen Standard bereitgestellt, um eine Standardkurve für den Assay zu erzeugen, und alle Proben werden von einer anwendergenerierten Standardkurve abgelesen. Normen Standards oder verdünnte Proben werden in eine klare Mikrotiterplatte pipettiert, die mit Anti-Kaninchen-IgG-Antikörpern beschichtet ist. Es werden Anti-Kaninchen-Progesteron-Metaboliten-Antikörper und Progesteron-Metaboliten-Peroxidase-Konjugat den Wells hinzugefügt. Das Progesteron-Metaboliten-Peroxidase-Konjugat und alle Progesteron-Metaboliten in der Probe konkurrieren bei der Bindung an die Anti-Kaninchen-Progesteron-Metaboliten Antikörper. Nach der Inkubation wird die Platte gewaschen und Substrat hinzugefügt. Das Substrat reagiert mit dem gebundenen Progesteron-Metaboliten-Peroxidase-Konjugat. Nach einer 30-minütigen Inkubation wird die Reaktion angehalten und die Intensität der erzeugten Farbe wird in einem Mikrotiterplatten-Lesegerät bei 450 nm nachgewiesen. Die Intensität der erzeugten Farbe entspricht umgekehrt der Menge der Progesteron-Metaboliten in der Probe.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | C21H30O2; Progesteron-Metaboliten; Progesteron-Metaboliten |
| Assay-Bereich | 102,4 bis 10000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 51,2 pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Fecal Extract, Plasma, Serum, Supernatant, Urine |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Interassay-VK | 7% |
| Intraassay-VK | 7% |
| Kitinhalt | Anti-IgG-beschichtete 96-Well-Platte Standard Assaypufferkonzentrat Capture Antikörper HRP-konjugiertes Antigen Waschpufferkonzentrat TMB-Substrat Stopplösung Plattenversiegler, Standard, Assay Buffer Concentrate, Capture Antibody, HRP-conjugated Antigen, Wash Buffer Concentrate, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer |
| Mehr anzeigen |