Learn More
R&D Systems™ Progesterone
Artikelnummer. 18065572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18065572 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18065572 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2835/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 CHF
    139.65 CHF / 100 Milligramm
    Sparen 8.35 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous progesterone receptor agonist
Endogenous progesterone receptor (PR) agonist (EC50 = 0.5 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Progesterone
CAS 57-83-0
Menge 100 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C21H30O2
Formelmasse 314.46
Reinheit >99%
Molekulargewicht 314.469