missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Biosciences™ Kit zur Zellzählung von Vorläuferzellen (CE/IVD)
Click to view available options
Menge:
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung als In-vitro-Diagnostiktest zur Identifizierung und Aufzählung von absoluten Zählwerten und Prozentsätzen von CD34+ Zellen in humanen peripheren Blutproben, mobilisiertem peripheren Blut und Leukaphereseproben mit Durchflusszytometrie.
- Eine genaue Messung der CD34-Zellzahl ist für Dosis-Anforderungsprotokolle bei der Stammzelltransplantation erforderlich.
- Fluorochromkonjugierte monoklonale Antikörper gegen das CD34-Molekül können zur Identifizierung von CD34+ Zellen durch Durchflusszytometrie verwendet werden.
- Inhalt: CD34 PE, CD45 PerCP, Nukleinsäurefarbstoff und Isotypkontrollen; mit BD Trucount™ Röhrchen.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagern Sie die Reagenzfläschchen aufrecht bei 2 bis 8 °C. Geöffnete Fläschchen innerhalb von 4 Wochen verwenden. Verfallsdatum für geschlossene Fläschchen ist auf dem Etikett angegeben. BD Trucount Röhrchen in der Originalverpackung bei 2 bis 25 °C lagern. Um eine mögliche Kondensation zu vermeiden, den Beutel erst öffnen, nachdem er Raumtemperatur erreicht hat, und unmittelbar nach dem Entfernen eines Röhrchens aus dem Beutel, sorgfältig verschließen. Prüfen Sie das Trockenmittel bei jedem Öffnen des Beutels. Wenn sich das Trockenmittel von Blau auf Lavendelfarben gefärbt hat, entsorgen Sie die restlichen Röhrchen. Verwenden Sie Röhrchen innerhalb von einer Stunde nach der Entnahme aus der Folienbeutel. Nach dem Öffnen des Beutels sind die Röhrchen einen Monat lang stabil. Nicht über das auf der Verpackung aufgedruckte Verfallsdatum hinaus verwenden. |
| Enthält | Trucount™ Röhrchen |
| Anzahl Tests | 25 Tests |
| Menge | 25 Tests |
| Produkttyp | Zählkit |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur