Learn More
Ansell™ Profood™ Blaue Handschuhe der Serie 87-315 aus Naturlatex
Die wiederverwendbaren Latexhandschuhe zeichnen sich dank ihrer chlorierten Außenseite durch höhere mechanische und chemische Beständigkeit aus.
Marke: Ansell™ 87315090
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Aus 100 % reinem Latex
Anwendungen:
- Geflügelverarbeitung
- Rind- und Schweinefleischverarbeitung
- Fischverarbeitung
- Obst- und Gemüseverarbeitung
Spezifikation
Naturlatex | |
Naturlatex | |
9 | |
0,4 mm | |
Ausgezackt | |
144 Paar | |
87-315 |
Naturlatex | |
Handschuhe | |
87-315 | |
Blau | |
Baumvollvelours | |
Gegen Flüssigkeiten und mechanisch beständig |