Learn More
Ansell™ Profood™ Grüne Handschuhe der Serie 79-340 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
144 Paare
Beschreibung
- Gute mechanische und chemische Eigenschaften
- Enthält keinen Naturkautschuk
- Schützen sowohl die Lebensmittel als auch die Hände
- Sogar in kaltem Zustand flexibel
Anwendungen:
- Geflügelverarbeitung
- Rind- und Schweinefleischverarbeitung
- Fischverarbeitung
- Hausmeisteraufgaben
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitril |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | 9 |
| Modell | 79-340 |
| Dicke (metrisch) | 0,3 mm |
| Farbe der Handschuhstulpe | Grün |
| Art der Handschuhstulpe | Gerade |
| Auskleidungsmaterial | Baumvollvelours |
| Menge | 12 Paar |
| Mehr anzeigen |