Learn More
Ansell™ Profood™ Grüne Handschuhe der Serie 79-340 aus Nitril
Wiederverwendbare Handschuhe für den Kontakt mit allen fetthaltigen Lebensmitteln.
Marke:  Ansell™ 79340080
Additional Details : Gewicht : 0.53100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11797713
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Gute mechanische und chemische Eigenschaften
  • Enthält keinen Naturkautschuk
  • Schützen sowohl die Lebensmittel als auch die Hände
  • Sogar in kaltem Zustand flexibel
Anwendungen:
  • Geflügelverarbeitung
  • Rind- und Schweinefleischverarbeitung
  • Fischverarbeitung
  • Hausmeisteraufgaben
Spezifikation
Spezifikation
Nitril
Handschuhe
79-340
Grün
Baumvollvelours
Mechanisch und chemisch
Nitril
8
0,3 mm
Gerade
12 Paar
79-340