Beschreibung
- Spezielle Hohlfasern
- Passt zu jeder Hand
- Waschbar bei maximal 40 °C mit üblichen Waschmitteln
- Nahtloses Design, um Unannehmlichkeiten oder Hautirritationen zu vermeiden
- Schnelle Aufnahme von Schweiß durch Fasern hält die Körperwärme aufrecht
- Ideal für gekühlte oder kalte Bedingungen bei nicht steriler und trockener Lebensmittelverarbeitung
- Kann entweder als Primärhandschuh oder als Unterhandschuh zum Schutz vor Kälte verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Fasern |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, EN 388: 314X, EN 511: 100, EN 407 |
| Stulpenmaterial | Hohlfasern |
| Coating Material | Hohlkernfasern |
| Farbe | Weiß |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | 9 |
| Mehr anzeigen |