Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC-Spritzenfilter, PVDF-Membran
Auf HPLC Leistung getestet
183.00 CHF - 266.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung HPLC-Spritzenfilter
Material (Membran) PVDF
Verpackung PE-Beutel, zusätzlich verpackt in einer PP-Box
Menge 100
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Porengröße Vorfilter Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Porengröße Vorfilter Preis Menge & Verfügbarkeit  
10681371
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
30 mm 0,45 μm Nein
183.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12676745
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
17 mm 0,2 μm Ja
247.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12335263
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
17 mm 0,45 μm Ja
266.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ProFill
  • HPLC-Spritzenfilter
  • PVDF-Membran
  • Membranen und Gehäuse mit geringem Anteil an extrahierbaren Verbindungen
  • Polypropylen-Gehäuse
  • Verbesserter Luer Lock-Einlass zur Vermeidung von Verlusten
Spezifikation
Spezifikation
HPLC-Spritzenfilter
PVDF
PE-Beutel, zusätzlich verpackt in einer PP-Box
100