Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC-Spritzenfilter, PVDF-Membran
Auf HPLC Leistung getestet
Marke: Fisherbrand™
252.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23262" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- ProFill
- HPLC-Spritzenfilter
- PVDF-Membran
- Membranen und Gehäuse mit geringem Anteil an extrahierbaren Verbindungen
- Polypropylen-Gehäuse
- Verbesserter Luer Lock-Einlass zur Vermeidung von Verlusten
Spezifikation
Rot | |
PVDF | |
1,33 cm2 | |
PE-Beutel, zusätzlich verpackt in einer PP-Box | |
7.9 bar | |
17 mm |
HPLC-Spritzenfilter | |
0,45 μm | |
<0,029 mL | |
Ja | |
100 |