Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC-Spritzenfilter, PTFE-Membran
Auf HPLC Leistung getestet
Marke: Fisherbrand™
132.20 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- ProFill
- HPLC-Spritzenfilter
- PTFE
- Membranen und Gehäuse mit geringem Anteil an extrahierbaren Verbindungen
- Polypropylen-Gehäuse
- Verbesserter Luer Lock-Einlass zur Vermeidung von Verlusten
Spezifikation
Naturfarben | |
PTFE | |
3,7 cm2 | |
E-Bag, zusätzlich verpackt in einer PP-Box | |
5 bar | |
25 mm |
HPLC-Spritzenfilter | |
0,45 μm | |
<0,1 mL | |
Nein | |
100 |