Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC-Spritzenvorsatzfilter, Nylonmembran (PA)
Auf HPLC Leistung getestet
1.75 CHF - 181.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | HPLC-Spritzenfilter |
---|---|
Material (Membran) | Nylon |
Verpackung | PE-Beutel, zusätzlich verpackt in einer PP-Box |
Menge | 100 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Vorfilter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Vorfilter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12686815
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0,2 μm | Nein |
160.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10257393
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0,45 μm | Nein |
181.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16348377
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 0,2 μm | Nein |
118.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16358377
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 0,45 μm | Nein |
110.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12376253
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 0,45 μm | Ja |
162.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12616835
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 0,2 μm | Ja |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- ProFill
- HPLC-Spritzenfilter
- Nylon (PA)
- Membranen und Gehäuse mit geringem Anteil an extrahierbaren Verbindungen
- Polypropylen-Gehäuse
- Verbesserter Luer Lock-Einlass zur Vermeidung von Verlusten
Spezifikation
HPLC-Spritzenfilter | |
Nylon | |
PE-Beutel, zusätzlich verpackt in einer PP-Box | |
100 |