Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC-Spritzenvorsatzfilter, Nylonmembran (PA)
Auf HPLC Leistung getestet
Marke: Fisherbrand™
152.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23262" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- ProFill
- HPLC-Spritzenfilter
- Nylon (PA)
- Membranen und Gehäuse mit geringem Anteil an extrahierbaren Verbindungen
- Polypropylen-Gehäuse
- Verbesserter Luer Lock-Einlass zur Vermeidung von Verlusten
Spezifikation
Blau | |
Nylon | |
3,7 cm2 | |
PE-Beutel, zusätzlich verpackt in einer PP-Box | |
5 bar | |
25 mm |
HPLC-Spritzenfilter | |
0,2 μm | |
<0,1 ml | |
Nein | |
100 |