Learn More
WTW™ ProfiLine™ pH 3310 Tragbares pH-Messgerät
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10564724
Click to view available options
Typ:
Tragbares pH-Meter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10564724
Marke: WTW™ 2AA310
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tragbare, wasserdichte und robuste Messgeräte zur Bestimmung der Parameter pH, ORP, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit und BSB
Der pH3310 ist eine elegante Kombination aus einem tragbaren Messgerät und einem Datenprotokollierer, der Messreihen automatisch zur Weiterverarbeitung auf einem Computer speichert. Das Messgerät verfügt über einen integrierten Datenspeicher für 5000 GLP-konforme Einträge mit einem intervallgesteuerten Logger. Alle Daten können bequem über die USB-Schnittstelle auf einen Computer übertragen werden. Die CMC-Funktion visualisiert den optimalen Messbereich und unterstützt so korrekte Messungen. Das grafische Display mit klaren Textmenüs ermöglicht die komfortable und sichere Bedienung des Messgeräts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Datenerfassungssystem und USB-Schnittstelle, kurze Bedienungsanleitung, CD-ROM und Batterien, Kabel
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Genauigkeit (mV) ± 0,3, ± 1
Genauigkeit (pH) ± 0,1, ± 0,01, ± 0,005
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für professionelle Außenmessungen, die entsprechende Dokumentation und Datenübertragungen erfordern
Bereich (pH) -2 bis 19.999
Auflösung (pH) ±0,005
Bereich (mV) -1200 bis 1200, -2500 bis 2500
Auflösung (mV) ±0.3, ±1  mV
Calibration Points 1, 2, 3, 4, 5 Kalibrierung WTW Technischer Puffer, DIN/NIST Puffer plus 20 zusätzlicher Puffersatz
Displaytyp LCD
Hauptspeicher Manuell 500/5000 automatisch
Zertifizierung/Konformität CE
IP-Schutzart IP-66/67
Abmessungen (L x B x H) 80 mm B x 180 mm H
Gewicht (metrisch) 300 g
Gewährleistung 3 Jahre
Modell pH3310
Stromversorgung 4 X 1.5 V AA oder 4 x 1.2 V Nickel-Metallhydrid-Akku
Auflösung Alle Werte ±1 Stellen
Betriebstemperatur (metrisch) –5 bis 105 °C
Akkutyp AA, NiMH
Typ Tragbares pH-Meter
Akkulaufzeit 1000 h
Abmessungen (L x B) 80 mm B
Breite (metrisch) 80 mm
Höhe (metrisch) 180 mm
Tiefe (metrisch) 55 mm