Learn More
WTW™ ProfiLine™ pH 3310 Tragbares pH-Messgerät
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10186573
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Tragbares pH-Meter
Tragbares pH-Meter mit Zubehör
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
10186573 Tragbares pH-Meter mit Zubehör 1 Stück
10564724 Tragbares pH-Meter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10186573 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 2AA312
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tragbare, wasserdichte und robuste Messgeräte zur Bestimmung der Parameter pH, ORP, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit und BSB
Der pH3310 ist eine elegante Kombination aus einem tragbaren Messgerät und einem Datenprotokollierer, der Messreihen automatisch zur Weiterverarbeitung auf einem Computer speichert. Das Messgerät verfügt über einen integrierten Datenspeicher für 5000 GLP-konforme Einträge mit einem intervallgesteuerten Logger. Alle Daten können bequem über die USB-Schnittstelle auf einen Computer übertragen werden. Die CMC-Funktion visualisiert den optimalen Messbereich und unterstützt so korrekte Messungen. Das grafische Display mit klaren Textmenüs ermöglicht die komfortable und sichere Bedienung des Messgeräts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Datenlogger und USB-Schnittstelle, Transportkoffer mit pH-Elektrode SenTix™ 41, Pufferlösung STP 4 und STP 7, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Batterien, Kabel
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Genauigkeit (mV) ±0,3, ±1
Genauigkeit (pH) ± 0,1, ± 0,01, ± 0,005
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für professionelle Außenmessungen, die entsprechende Dokumentation und Datenübertragungen erfordern
Bereich (pH) -2 bis 19.999
Auflösung (pH) ±0,005
Bereich (mV) -1200 bis 1200, -2500 bis 2500
Auflösung (mV) ±0.3, ±1 mV
Calibration Points 1, 2, 3, 4, 5 Kalibrierung WTW Technischer Puffer, DIN/NIST Puffer plus 20 zusätzlicher Puffersatz
Displaytyp LCD
Hauptspeicher Manuell 500/5000 automatisch
Zertifizierung/Konformität CE
IP-Schutzart IP66/67
Abmessungen (L x B x H) 80 mm B x 180 mm H
Gewicht (metrisch) 300 g
Gewährleistung 3 Jahre
Modell pH 3310 SET 2
Stromversorgung 4 X 1.5 V AA oder 4 x 1.2 V Nickel-Metallhydrid-Akku
Auflösung Alle Werte ±1 Stellen
Betriebstemperatur (metrisch) –5 bis 105 °C
Akkutyp AA, NiMH
Typ Tragbares pH-Meter mit Zubehör
Akkulaufzeit 1000 h
Abmessungen (L x B) 80 mm B
Breite (metrisch) 80 mm
Höhe (metrisch) 180 mm
Tiefe (metrisch) 55 mm