Learn More
WTW™ ProfiLine™ Oxi 3310 Tragbare Sauerstoffmessgeräte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10014313
Click to view available options
Typ:
Tragbare Messgeräte für gelösten Sauerstoff
Tragbares Messgerät für gelösten Sauerstoff und Temperatur
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10014313
Marke: WTW™ 2BA300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Das ProfiLine Oxygen Meter Oxi 3310 ist ein professionelles, praxiserprobtes DO-Messgerät mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Grafikdisplay und ideal für die mobile Messung in Kombination mit Datenlogger und wasserfester USB-Schnittstelle.
Spezifikationen
  • Temperaturbereich: -5 bis 105 °C
  • Temperaturgenauigkeit: ±0.1 °C
  • Temperaturauflösung: 0.1
  • Druckbereich: 500 bis 1100 mbar
  • Salinitätsbereich: 0 bis 70 ppt
  • DO-Bereich: 0 bis 90 mg/l
  • DO-Genauigkeit: ±0.5 % des Werts
  • DO-Auflösung: 0.01, 0.1 mg/l
  • Sättigungsbereich: 0 bis 600 %
  • Sättigungsauflösung: 1 %
  • Displaytyp: LCD
  • Sondentyp: Galvanisch
  • Batterielebensdauer: bis zu 1000 Stunden
  • Akkutyp: NiMH wiederaufladbar
  • Datenpunkte: 200 manuelle Punkte, 5000 automatische Datensets
  • IP-Schutzart: IP67
  • Ausgänge: USB, wasserdicht
  • Abmessungen (T x B x H): 5.7 x 17.7 x 7.9 cm
  • Gewicht: 0.6 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Single Meter
Enthält Einzelnes Gerät mit Kurzanleitung, CD-ROM und Batterien
Ausgänge USB, wasserdicht
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für professionelle Außenmessungen, die entsprechende Dokumentation und Datenübertragungen erfordern
Druckbereich 500 bis 1100 mbar
Kalibrierungsmodi 1
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +105 °C
Auflösung (Temperatur) 0.1
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Displaytyp LCD
Datenpunkte 200 manuelle Punkte, 5000 automatische Datensets
Zertifizierung/Konformität cETLus, CE, ISO 9001:2008
IP-Bewertung IP-67
Gewicht (metrisch) 0.6 kg
Gewährleistung 3 Jahre
Stromversorgung 4 x 1.5 V AA oder 4 x 1.2 V NiMH-Batterien
Sondentyp Galvanisch
Bereich (DO) 0 bis 90 mg/l
Bereich (Salinität) 0 bis 70 ppt
Auflösung (DO) 0.01, 0.1 mg/l
Sättigungsbereich 0 bis 600 %
Auflösung der Sättigung 0.01
Akkulaufzeit Bis zu 1000 Stunden
Akkutyp NiMH wiederaufladbar
Typ Tragbares Messgerät für gelösten Sauerstoff und Temperatur
Breite (metrisch) 17.7 cm
Höhe (metrisch) 7.9 cm
Tiefe (metrisch) 5.7 cm
Genauigkeit (DO) ± 0.5 % des Werts