Learn More
Liebherr™ ProfiLine Kühlgerät mit forcierter Luftumwälzung
Alle ansehen Liebherr Appliances ProdukteBeschreibung
- Kühlschrank aus Edelstahl
- Tür aus Edelstahl mit austauschbaren Scharnieren
- Ergonomischer Griff
- Optisches und akustisches Warnsignal
- Elektronisches Kontrollsystem
- Externe digitale Temperaturanzeige
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) Refrigerator | 601 l |
| Temperaturbereich (Kühlschrank) | 1 °C bis 15 °C |
| Ausführung der Tür | Selbstschließende Tür |
| Door Material | Stainless Steel door/lid |
| Einschübe | 5 |
| Abtauen | Automatisch |
| Kältemittel | R290 |
| Schrankmaterial | Stainless Steel |
| Innen | Chrome Nickel Steel Interior Containers |
| Farbe | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |