Learn More
Liebherr™ ProfiLine Tiefkühlgerät mit forcierter Luftumwälzung
Product Code. p-8002495 Shop All Liebherr Products
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
601 l
1427 l
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 12180162
Brand: Liebherr™ GGPv 1470
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Diese Tiefkühlgeräte eignen sich für die allgemeine Lagerung temperaturempfindlicher Proben im Labor. Liebherr™ ProfiLine Tiefkühlgeräte mit forcierter Luftumwälzung sind mit Innenbehältern aus Chrom-Nickel-Stahl sowie kunststoffbeschichteten Rastereinlagen ausgestattet.
  • Gastronorm ProfiLine Umlufttiefkühlgerät
  • SwingLine Tür aus Stahl
  • Eingebautes Schloss
  • Elektronisches Steuersystem
  • Externes, digitales Temperaturdisplay
Specifications
Kapazität (metrisch) 1427 l
Temperaturbereich -10°C bis -26°C
Farbe Weiß
Modell GGPV1470X
Abmessungen (L x B x H) außen 215 x 143 x 83 cm (H x B x T)
Innentiefe (metrisch) 65 cm
Innenhöhe (metrisch) 155 cm
Innenbreite (metrisch) 124 cm
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Kältemittel R290