Learn More
WTW™ ProfiLine™ Tragbare Leitfähigkeitsmessgeräte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10218463
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Messgerät mit Leitfähigkeitszelle
Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
10218463 Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät 1 Stück
10636684 Messgerät mit Leitfähigkeitszelle 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10218463 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 2CA300
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Kombination aus robustem Leitfähigkeitsmessgerät und Datenaufzeichner gewährleistet optimale Ergebnisse durch automatische Messung und Auswertung der Daten.
  • Kombination aus robustem Leitfähigkeits-Taschenmessgerät und Datenlogger für alle, die Messdaten automatisch erfassen und auswerten möchten.
  • Umfasst alle Standard- und Sondermaße
  • Reinstwassermessung gemäß Arzneibuch
  • Verfügt über einen integrierten Speicher und einen Datenlogger, der für Leitfähigkeitsmessungen in wechselnden Medien mit verschiedenen 2- und 4-poligen Messzellen ausgelegt ist.
  • Verfügt über großen Speicher und ist wasserdicht USB Schnittstelle, die sich ideal zur Erfassung großer Datenmengen bei Pumpentests eignet, einschließlich Datum, Uhrzeit und ID-Nummer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Einzelgerät
Enthält Einzelnes Gerät mit Kurzanleitung, CD-ROM und Batterien
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 0,5 % des Maximalwerts ± 1 LSD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für professionelle Außenmessungen, die entsprechende Dokumentation und Datenübertragungen erfordern
Zellkonstante Fixiert: 0.475 cm–1/cm–1, kalibrierbar: 0.450 bis 0.500 cm–1/0.585 bis 715 cm–1/0.800 bis 1.200 cm–1
Kalibrierpunkte 1
Bereich (Leitfähigkeit) 0μS bis 1000 mS
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.01, 0.1 mS
Temperaturkompensation Automatisch
Bereich (Salinität) 0 bis 70 ppt
Auflösung (Salinität) 0.1 g/l (ppt)
Genauigkeit (Salinität) ±0.2 % der Originalgröße
Bereich (TDS) 0 bis 200 ppt
Auflösung (TDS) 0.01, 0.1 ppt
Genauigkeit (TDS) ±0.5 % der Originalgröße
Auflösung (Temperatur) 0.1
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Displaytyp LCD
Hauptspeicher Manuell 200/5000 automatisch
Datenpunkte 5000
Zertifizierung/Konformität cETLus, CE
IP-Bewertung IP 67
Gewicht (metrisch) 0.6 kg
Gewährleistung 3 Jahre
Modell Cond 3310
Stromversorgung 4 x 1.5 V AA oder 4 x 1.2V NiMH-Akkus, oder über USB
Arten von Sensoren DIN/4 mm-Banane
Betriebstemperatur (metrisch) –5 °C bis 105 °C
Typ Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät
Breite (metrisch) 17.7 cm
Höhe (metrisch) 7.9 cm
Tiefe (metrisch) 5.7 cm
Akkutyp 4 x 1.5V AA oder 4 x 1.2V NiMH
Akkulaufzeit Bis zu 1000 Stunden