Learn More
Nitritex™ Profile PNHS Handschuhe aus Nitril
Die ideale Wahl für empfindliche Haut. Die Nitritex™ Profile PNHS™ chirurgischen Nitrilhandschuhe sind sterile, extra lange Handschuhe, die anatomisch geformt sind, um den Komfort zu erhöhen und Ermüdung des Trägers zu vermeiden. Medizinproduktzertifikat Klasse IIa; latexfrei.
Marke: Nitritex™ PNHS85
Additional Details : Gewicht : 1.43000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus hypoallergenem, beschleuniger- und latexfreiem Nitril
- Bietet ausgezeichneten chemischen Schutz und gute Durchstichfestigkeit.
- Länge von 300 mm/12 Zoll für mehr Schutz als normale OP-Handschuhe
- Mit Rollrand für Stabilität am Arm
- Sicherer Griff dank texturierter Oberfläche
Spezifikation
Nitril | |
Medizinisches Gerät der Klasse IIa | |
Weiß | |
Ja | |
Puderfrei | |
8.5 | |
Mit Rollrand/gerollt | |
50 Paar | |
305 mm |
ISO 9001:2008 und 13485:2003 und Richtlinie 93/42/EWG Anhang V | |
Nitril | |
Spezifisch | |
Nitril | |
Handschuhe | |
Steril | |
Verpackt | |
Chemikalien |