Learn More
Nitritex™ Profile PNHS Handschuhe aus Nitril
Die ideale Wahl für empfindliche Haut. Die Nitritex™ Profile PNHS™ chirurgischen Nitrilhandschuhe sind sterile, extra lange Handschuhe, die anatomisch geformt sind, um den Komfort zu erhöhen und Ermüdung des Trägers zu vermeiden. Medizinproduktzertifikat Klasse IIa; latexfrei.
Marke: Nitritex™ PNHS80
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus hypoallergenem, beschleuniger- und latexfreiem Nitril
- Bietet ausgezeichneten chemischen Schutz und gute Durchstichfestigkeit.
- Länge von 300 mm/12 Zoll für mehr Schutz als normale OP-Handschuhe
- Mit Rollrand für Stabilität am Arm
- Sicherer Griff dank texturierter Oberfläche
Spezifikation
Nitrile | |
Class IIa Medical Device | |
White | |
Yes | |
Powder Free | |
8 | |
Beaded/Rolled | |
50 Pairs | |
305 mm |
ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V | |
Nitrile | |
Specific | |
Nitrile | |
Gloves | |
Sterile | |
Boxed | |
Chemicals |